Drukuj
N-Boc-N-ethylglycine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Boc-N-Ethylglycine, N-Ethylglycine, N-BOC protected, Boc-N-Et-Gly-OH
H32112.03 H32112.06
H32112.03EA 380 PLN
H32112.03 H32112.06
N-Boc-N-ethylglycine 97%
N-Boc-N-ethylglycine
Purity: 97% CAS No.: 149794-10-5 Molecular Formula: C9H17NO4 Formula Weight: 203.24 Melting Point: 87-88° MDL No.: MFCD00672508
Formuła: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.24 g/mol
Temp. topnienia: 87…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672508
Numer CAS: 149794-10-5