Bromaminic acid ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonic acid
H32110.14
H32110.22
H32110.14EA
289
PLN
H32110.14
H32110.22
Bromaminic acid ≥90%
Bromaminic acid
Purity: 90+%
CAS No.: 116-81-4
Molecular Formula: C14H8BrNO5S
Formula Weight: 382.19
Odour: Odourless
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00035694
Formuła:
C₁₄H₈BrNO₅S MW: 382.19 g/mol Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035694 Numer CAS: 116-81-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-159-9 |