2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32092.03
H32092.09
H32092.03EA
395
PLN
H32092.03
H32092.09
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 630-22-8
Molecular Formula: C5H11NS
Formula Weight: 117.21
Melting Point: 113-117°
MDL No.: MFCD09742834
Formuła:
C₅H₁₁NS Temp. topnienia: 113…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09742834 Numer CAS: 630-22-8 |