Drukuj
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H31972.03 H31972.06 H31972.14
H31972.03EA 229 PLN
H31972.03 H31972.06 H31972.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Purity: 98% CAS No.: 368-63-8 Molecular Formula: C10H8F6O Formula Weight: 258.16 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD01632521
Formuła: C₁₀H₈F₆O
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632521
Numer CAS: 368-63-8