6-Bromothiochroman-4-one 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31968.03
H31968.06
H31968.03EA
519
PLN
H31968.03
H31968.06
6-Bromothiochroman-4-one 95%
6-Bromothiochroman-4-one
Purity: 95%
CAS No.: 13735-13-2
Molecular Formula: C9H7BrOS
Formula Weight: 243.12
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow to pale brown
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD05664869
Formuła:
C₉H₇BrOS Temp. topnienia: 66…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05664869 Numer CAS: 13735-13-2 |