6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H31962.03
H31962.06
H31962.03EA
292
PLN
H31962.03
H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 80945-86-4
Molecular Formula: C7H3BrClNS
Formula Weight: 248.53
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD04971822
Formuła:
C₇H₃BrClNS Temp. topnienia: 98…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04971822 Numer CAS: 80945-86-4 |