1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
H31868.03
H31868.06
H31868.14
H31868.03EA
370
PLN
H31868.03
H31868.06
H31868.14
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3622-35-3
Molecular Formula: C8H5NO2S
Formula Weight: 179.20
Melting Point: 245-251°
MDL No.: MFCD00111651
Formuła:
C₈H₅NO₂S Temp. topnienia: 245…251 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00111651 Numer CAS: 3622-35-3 |