2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2,2-Difluoropropionate, 2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
H31852.03
H31852.06
H31852.03EA
475
PLN
H31852.03
H31852.06
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester 97%
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 28781-85-3
Molecular Formula: C5H8F2O2
Formula Weight: 138.11
Boiling Point: 24°/20mm
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD06657970
Formuła:
C₅H₈F₂O₂ MW: 138.12 g/mol Temp. Wrzenia: 24 °C (20 mmHg) Gęstość: 1.102 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06657970 Numer CAS: 28781-85-3 ADR: 3 III |