Drukuj
Methyl-2-bromo-3-fluoropropionate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-3-fluoropropionic acid methyl ester
H31790.MD H31790.03
H31790.MDEA 998 PLN
H31790.MD H31790.03
Methyl-2-bromo-3-fluoropropionate 97%
Methyl-2-bromo-3-fluoropropionate
Applications:
In organic synthesis. Employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis.
Formuła: C₄H₆BrFO₂
MW: 184.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 50…54 °C (8 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09800641
Numer CAS: 1537-52-6
ADR: 8 III