8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31782.03
H31782.06
H31782.03EA
474
PLN
H31782.03
H31782.06
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 63149-33-7
Molecular Formula: C13H15NO2
Formula Weight: 217.27
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00192477
Formuła:
C₁₃H₁₅NO₂ Temp. topnienia: 72…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192477 Numer CAS: 63149-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 263-966-4 |