Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride
H31749.MD
H31749.03
H31749.MDEA
555
PLN
H31749.MD
H31749.03
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 71985-79-0
Molecular Formula: C6H11NO2.HCl
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 171-174°
MDL No.: MFCD11506301
Formuła:
C₆H₁₂ClNO₂ Temp. topnienia: 171…174 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11506301 Numer CAS: 71985-79-0 |