Celatom® FW-14
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31733.0B
H31733.30
H31733.0BEA
907
PLN
H31733.0B
H31733.30
Celatom® FW-14
Celatom® FW-14
CAS No.: 68855-54-9
MDL No.: MFCD00132803
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132803 Numer CAS: 68855-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 272-489-0 |