Drukuj
2-Vinylbenzoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H31723.03 H31723.06
H31723.03EA 596 PLN
H31723.03 H31723.06
2-Vinylbenzoic acid 96%
2-Vinylbenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 27326-43-8 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 94° MDL No.: MFCD02066273
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. topnienia: 94 °C
Numer MDL: MFCD02066273
Numer CAS: 27326-43-8