2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
H31512.03
H31512.06
H31512.03EA
536
PLN
H31512.03
H31512.06
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 93-85-6
Molecular Formula: C8H6N2O2S
Formula Weight: 194.21
Melting Point:
Formuła:
C₈H₆N₂O₂S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054180 Numer CAS: 93-85-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-283-8 |