Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
H31432.09
H31432.18
H31432.09EA
347
PLN
H31432.09
H31432.18
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 97%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Purity: 97%
CAS No.: 1572-98-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Boiling Point: 185°
MDL No.: MFCD00034667
Formuła:
C₇H₁₁NO₂ MW: 141.17 g/mol Temp. Wrzenia: 185 °C Gęstość: 0.97 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00034667 Numer CAS: 1572-98-1 |