1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
BINAM, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, racemic-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
H31264.03
H31264.06
H31264.03EA
729
PLN
H31264.03
H31264.06
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine
Purity: 97%
CAS No.: 4488-22-6
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 188-193°
MDL No.: MFCD00145204
Formuła:
C₂₀H₁₆N₂ MW: 284.36 g/mol Temp. topnienia: 188…193 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145204 Numer CAS: 4488-22-6 |