N-Formylglycine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
For-Gly-OH
H31053.03
H31053.06
H31053.03EA
323
PLN
H31053.03
H31053.06
N-Formylglycine 98%
N-Formylglycine
Purity: 98%
CAS No.: 2491-15-8
Molecular Formula: C3H5NO3
Formula Weight: 103.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 147-151°
MDL No.: MFCD00037360
Formuła:
C₃H₅NO₃ Temp. topnienia: 147…151 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00037360 Numer CAS: 2491-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-649-8 |