D-Prolinamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H30901.03
H30901.06
H30901.03EA
481
PLN
H30901.03
H30901.06
D-Prolinamide 98%
D-Prolinamide
Purity: 98%
CAS No.: 62937-45-5
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.15
Melting Point: 100-103°
Optical Rotation: +107° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00153457
Formuła:
C₅H₁₀N₂O Temp. topnienia: 100…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153457 Numer CAS: 62937-45-5 |