3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methyl-4-nitropyrazole
H30860.06
H30860.14
H30860.06EA
550
PLN
H30860.06
H30860.14
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 5334-39-4
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 131-134°
Boiling Point: 325°
MDL No.: MFCD00037864
Formuła:
C4H5N3O2 MW: 127.10 g/mol Temp. Wrzenia: 325 °C Temp. topnienia: 131…134 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037864 Numer CAS: 5334-39-4 |