2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Amino-5-chlorophenyl)methanol
H30531.06
H30531.14
H30531.06EA
292
PLN
H30531.06
H30531.14
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 37585-25-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 107-109°
MDL No.: MFCD00075163
Formuła:
C₇H₈ClNO MW: 157.60 g/mol Temp. topnienia: 107…109 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075163 Numer CAS: 37585-25-4 |