1,4-Bis(phenylethynyl)benzene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H30395.03
H30395.06
H30395.14
H30395.03EA
332
PLN
H30395.03
H30395.06
H30395.14
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene 97%
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 1849-27-0
Molecular Formula: C22H14
Formula Weight: 278.36
Melting Point: 176-178°
MDL No.: MFCD00160829
Formuła:
C₂₂H₁₄ Temp. topnienia: 176…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00160829 Numer CAS: 1849-27-0 |