4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(E)-2-(4-Methoxystyryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H30373.MD
H30373.03
H30373.06
H30373.MDEA
475
PLN
H30373.MD
H30373.03
H30373.06
4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 149777-83-3
Molecular Formula: C15H21BO3
Formula Weight: 260.14
MDL No.: MFCD04038966
Formuła:
C₁₅H₂₁BO₃ MW: 260.14 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04038966 Numer CAS: 149777-83-3 |