Monomethyl suberate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
8-Methoxy-8-oxooctanoic acid, Suberic Acid Monomethyl Ester, Methyl Hydrogen Suberate, Octanedioic Acid Monomethyl Ester
H30325.03
H30325.06
H30325.14
H30325.03EA
413
PLN
H30325.03
H30325.06
H30325.14
Monomethyl suberate 98%
Monomethyl suberate
Purity: 98%
CAS No.: 3946-32-5
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 185-186°/18mm
MDL No.: MFCD00004427
Formuła:
C₉H₁₆O₄ MW: 188.22 g/mol Temp. Wrzenia: 185…186 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 17…19 °C Gęstość: 1.04 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004427 Numer CAS: 3946-32-5 |