Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H30264.MD
H30264.03
H30264.MDEA
899
PLN
H30264.MD
H30264.03
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I)
Purity: 97%
CAS No.: 213603-12-4
Molecular Formula: C23H33ClN2O2RuS
Formula Weight: 538.11
MDL No.: MFCD12546183
Formuła:
C₂₃H₃₃ClN₂O₂RuS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12546183 Numer CAS: 213603-12-4 |