Carbon black ≥99% (metals basis), Super P® Conductive
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Furnace black, Lamp Black
H30253.14
H30253.22
H30253.14EA
1460
PLN
H30253.14
H30253.22
Carbon black ≥99% (metals basis), Super P® Conductive
Carbon black
Purity: 99+%
CAS No.: 1333-86-4
Molecular Formula: C
Formula Weight: 12.01
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Formuła:
C MW: 12.01 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133992 Numer CAS: 1333-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-609-9 Jednostka: 1325 ADR: 4.1 III |