1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H30087.03
H30087.06
H30087.03EA
136
PLN
H30087.03
H30087.06
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Purity: 95%
CAS No.: 102368-13-8
Molecular Formula: C11H8N2O2S
Formula Weight: 232.26
Melting Point: 163-166°
MDL No.: MFCD00075238
Formuła:
C₁₁H₈N₂O₂S Temp. topnienia: 163…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075238 Numer CAS: 102368-13-8 |