4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
H30053.06
H30053.14
H30053.06EA
510
PLN
H30053.06
H30053.14
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 185346-79-6
Molecular Formula: C13H10BrFO
Formula Weight: 281.13
Melting Point: 33-35°
MDL No.: MFCD09801041
Formuła:
C₁₃H₁₀BrFO Temp. topnienia: 33…35 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09801041 Numer CAS: 185346-79-6 |