4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- and trans-mixture 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H29100.14
H29100.06
H29100.03
H29100.14EA
2620
PLN
H29100.14
H29100.06
H29100.03
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- and trans-mixture 97%
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Purity: 97%
CAS No.: 36099-51-1
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Refractive Index: 1.4470
MDL No.: MFCD09742280
Formuła:
C₇H₁₂O MW: 112.17 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09742280 Numer CAS: 36099-51-1 |