2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H29020.06
H29020.03
H29020.06EA
1890
PLN
H29020.06
H29020.03
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 159624-15-4
Molecular Formula: C17H26BNO4
Formula Weight: 319.21
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD03411943
Formuła:
C₁₇H₂₆BNO₄ Temp. topnienia: 98…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03411943 Numer CAS: 159624-15-4 |