Drukuj
L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Ser-OBzl·HCl, H-Ser-OBzl.HCl
H28790.14 H28790.06 H28790.03
H28790.14EA 3260 PLN
H28790.14 H28790.06 H28790.03
L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Serine benzyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 60022-62-0 Molecular Formula: C10H13NO3.HCl Formula Weight: 231.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 175° dec. Optical Rotation: -12° (c=4 in water) MDL No.: MFCD00038955
Formuła: C₁₀H₁₃NO₃·HCl
MW: 231.6 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 175 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00038955
Numer CAS: 60022-62-0