5-(Trifluoromethyl)indole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H28782.ME
H28782.MC
H28782.MEEA
2630
PLN
H28782.ME
H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 100846-24-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 68-71°
MDL No.: MFCD03095341
Formuła:
C₉H₆F₃N Temp. topnienia: 68…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095341 Numer CAS: 100846-24-0 |