N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Terbinafine Related Compound A, N-Methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, 1-(Methylaminomethyl)naphthalene Hydrochloride
H28719.03
H28719.09
H28719.03EA
372
PLN
H28719.03
H28719.09
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 65473-13-4
Molecular Formula: C12H13N.HCl
Formula Weight: 207.70
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00012555
Formuła:
C₁₂H₁₃N MW: 207.70 g/mol Temp. topnienia: 190…193 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012555 Numer CAS: 65473-13-4 |