3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H28682.06
H28682.03
H28682.06EA
1980
PLN
H28682.06
H28682.03
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1073355-05-1
Molecular Formula: C19H23BO2
Formula Weight: 294.20
Melting Point: 68-69°
MDL No.: MFCD09266179
Formuła:
C₁₉H₂₃BO₂ Temp. topnienia: 68…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09266179 Numer CAS: 1073355-05-1 |