Dimethylphenylsilanol sodium salt 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H28457.03
H28457.06
H28457.03EA
664
PLN
H28457.03
H28457.06
Dimethylphenylsilanol sodium salt 97%
Dimethylphenylsilanol sodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 7646-75-5
Molecular Formula: C8H11NaOSi
Formula Weight: 174.25
MDL No.: MFCD09266151
Formuła:
C₈H₁₁NaOSi Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09266151 Numer CAS: 7646-75-5 |