4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H28414.09
H28414.03
H28414.09EA
635
PLN
H28414.09
H28414.03
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 51304-58-6
Molecular Formula: C12H14N2.HCl
Formula Weight: 222.71
Melting Point: 210-214°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012775
Formuła:
C₁₂H₁₅ClN₂ MW: 222.716 g/mol Temp. topnienia: 210…214 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012775 Numer CAS: 51304-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 257-124-5 ADR: 6.1 III |