(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R,R)-(-)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphino]ethane, (-)-DIPAMP, (R,R)-DIPAMP, (R,R)-Ethylenebis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine], 1,2-Bis((R)-(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphino)ethane, (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
H28374.MD
H28374.03
H28374.MDEA
1180
PLN
H28374.MD
H28374.03
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
Purity: 97%
CAS No.: 55739-58-7
Molecular Formula: C28H28O2P2
Formula Weight: 458.47
Melting Point: 101-105°
Optical Rotation: -83° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD05863546
Formuła:
C₂₈H₂₈O₂P₂ Temp. topnienia: 101…105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05863546 Numer CAS: 55739-58-7 |