1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H28165.06
H28165.03
H28165.06EA
1040
PLN
H28165.06
H28165.03
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 131182-68-8
Molecular Formula: C12H22O2Si2
Formula Weight: 254.47
MDL No.: MFCD09266162
Formuła:
C₁₂H₂₂O₂Si₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09266162 Numer CAS: 131182-68-8 |