Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 2-bromo-2-(4-bromophenyl)acetate
H28093.14
H28093.06
H28093.14EA
3800
PLN
H28093.14
H28093.06
Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate
Purity: 97+%
CAS No.: 77143-76-1
Molecular Formula: C10H10Br2O2
Formula Weight: 321.99
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₀Br₂O₂ Temp. Wrzenia: 140 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,642 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09953497 Numer CAS: 77143-76-1 ADR: 8,II |