6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(6-Chloropyridin-3-yl)acetic acid
H27966.18
H27966.09
H27966.18EA
2600
PLN
H27966.18
H27966.09
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 39891-13-9
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 172-176°
MDL No.: MFCD01863172
Formuła:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol Temp. topnienia: 172…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863172 Numer CAS: 39891-13-9 |