(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27888.03
H27888.06
H27888.03EA
422
PLN
H27888.03
H27888.06
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 4132-28-9
Molecular Formula: C34H36O6
Formula Weight: 540.65
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 150-155°
MDL No.: MFCD00066004
Formuła:
C₃₄H₃₆O₆ Temp. topnienia: 150…155 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00066004 Numer CAS: 4132-28-9 |