1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
H27886.03
H27886.06
H27886.03EA
1030
PLN
H27886.03
H27886.06
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
CAS No.: 129799-08-2
Molecular Formula: C11H20N2O4
Formula Weight: 244.29
MDL No.: MFCD01632465
Formuła:
C₁₁H₂₀N₂O₄ MW: 244.29 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632465 Numer CAS: 129799-08-2 |