tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
H27861.03
H27861.06
H27861.14
H27861.03EA
395
PLN
H27861.03
H27861.06
H27861.14
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Purity: 90%
CAS No.: 5815-08-7
Molecular Formula: C9H22N2O
Formula Weight: 174.30
Flash Point: 41°(106°F)
Refractive Index: 1.422
Boiling Point: 50-55°/15mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00042858
Formuła:
C₉H₂₂N₂O Temp. Wrzenia: 50…55 °C (15 mmHg) Gęstość: 0,844 Temp. Zapłonu: 41 °C (106 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042858 Numer CAS: 5815-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 227-383-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |