7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27852.03
H27852.06
H27852.03EA
733
PLN
H27852.03
H27852.06
7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 38183-03-8
Molecular Formula: C15H10O4.xH2O
Formula Weight: 254.24(anhy)
Melting Point: 250-252°
MDL No.: MFCD00006836
Formuła:
C₁₅H₁₀O₄ Temp. topnienia: 250…252 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006836 Numer CAS: 38183-03-8 Numer WE (dawny EINECS): 253-812-4 |