N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-cis-Hyp-OH, cis-N-Boc-4-hydroxy-L-proline, Boc-Cis-Hyp-OH, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
H27850.03
H27850.06
H27850.03EA
446
PLN
H27850.03
H27850.06
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 87691-27-8
Molecular Formula: C10H17NO5
Formula Weight: 231.25
Melting Point: ca 146° dec.
MDL No.: MFCD02094406
Formuła:
C₁₀H₁₇NO₅ MW: 231.248 g/mol Temp. topnienia: ∼ 146 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02094406 Numer CAS: 87691-27-8 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |