Drukuj
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H27843.MD H27843.03
H27843.MDEA 295 PLN
H27843.MD H27843.03
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Purity: 95% CAS No.: 5946-39-4 Molecular Formula: C9H12N2 Formula Weight: 148.21 Melting Point: 96-100° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD03789577
Formuła: C₉H₁₂N₂
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03789577
Numer CAS: 5946-39-4
ADR: 8,III