1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
H27831.03
H27831.06
H27831.14
H27831.03EA
346
PLN
H27831.03
H27831.06
H27831.14
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
1-Hexylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 86308-26-1
Molecular Formula: C12H25BO2
Formula Weight: 212.14
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.426
MDL No.: MFCD08457665
Formuła:
C₁₂H₂₅BO₂ Gęstość: 1,167 Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08457665 Numer CAS: 86308-26-1 |