1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
H27823.06
H27823.03
H27823.06EA
1720
PLN
H27823.06
H27823.03
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
1-Boc-3-oxopiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 76003-29-7
Molecular Formula: C9H16N2O3
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD02181069
Formuła:
C₉H₁₆N₂O₃ MW: 200.238 g/mol Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02181069 Numer CAS: 76003-29-7 |