2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27815.09
H27815.03
H27815.09EA
833
PLN
H27815.09
H27815.03
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29555-02-0
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.439
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 2323873
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00001293
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 200…203 °C Gęstość: 1,027 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001293 Numer CAS: 29555-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 249-693-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |