6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
H27796.06
H27796.03
H27796.06EA
633
PLN
H27796.06
H27796.03
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 4694-91-1
Molecular Formula: C7H4N2O4
Formula Weight: 180.12
Melting Point: 244-249°
MDL No.: MFCD00463755
Formuła:
C₇H₄N₂O₄ Temp. topnienia: 244…249 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00463755 Numer CAS: 4694-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-157-4 |