Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27752.ME
H27752.MC
H27752.MEEA
3470
PLN
H27752.ME
H27752.MC
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
CAS No.: 92220-65-0
Molecular Formula: C44H32Cl2Ir2N4
Formula Weight: 1072.09
MDL No.: MFCD07784515
Formuła:
C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07784515 Numer CAS: 92220-65-0 |